Få mere at vide
Delegol T, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxydiphenylmethane |
| CAS | 28994-41-4 |
| Molekylær formel | C13 H12 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Hydroxydiphenylmethane, 2-Benzylphenol, Phenol, 2-(phenylmethyl)- (9CI, ACI), 2-(Phenylmethyl)phenol (ACI), o-Cresol, α-phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), (2-Hydroxydiphenyl)methane, 2-Benzylphenol, Delegol T, o-Benzylphenol, o-Hydroxydiphenylmethane, α-Phenyl-o-cresol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2 |
| SMIL | Oc1ccccc1Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-benzylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.23 |
| Formel vægt | 184.0888 |