missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Delavirdine, TRC

Artikelnummer. 30358547
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358547 25 mg
30353055 10 mg
30356317 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23062525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 136817-59-9
Molekylær formel C22 H28 N6 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 456.56
Synonym Delavirdine, N-[2-[[4-[3-[(1-Methylethyl)amino]-2-pyridinyl]-1-piperazinyl]carbonyl]-1H-indol-5-yl]methanesulfonamide (ACI), Piperazine, 1-[3-[(1-methylethyl)amino]-2-pyridinyl]-4-[[5-[(methylsulfonyl)amino]-1H-indol-2-yl]carbonyl]- (9CI), 1-[3-(Isopropylamino)-2-pyridyl]-4-[(5-methanesulfonamidoindol-2-yl)carbonyl]piperazine, 2-[4-(5-Methanesulfonamido-1H-indol-2-ylcarbonyl)-1-piperazinyl]-N-(1-methylethyl)-3-pyridinamine, BHAP-U 90152, Delavirdine, U 90152
IUPAC navn N-[2-[4-[3-(propan-2-ylamino)pyridin-2-yl]piperazine-1-carbonyl]-1H-indol-5-yl]methanesulfonamide
SMIL CC(C)Nc1cccnc1N2CCN(CC2)C(=O)c3cc4cc(NS(=O)(=O)C)ccc4[nH]3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Delavirdine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28N6O3S/c1-15(2)24-19-5-4-8-23-21(19)27-9-11-28(12-10-27)22(29)20-14-16-13-17(26-32(3,30)31)6-7-18(16)25-20/h4-8,13-15,24-26H,9-12H2,1-3H3
Formel vægt 456.1944
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.