missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Delavirdine mesylate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470407
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470407 50 mg
16455036 100 mg
16414058 10 mg
16450996 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16470407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10571A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Delavirdine (U 90152) mesylate is a potent, highly specific and orally active non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Delavirdine mesylate selectively inhibits HIV-1 reverse transcriptase (RT) (IC50=0.26 μM) over DNA polymerase α (IC50=440 μM) and polymerase δ (IC50>550 μM). Delavirdine mesylate is an inhibitor of HIV-1 replication and can can be used for the study of AIDs.

Delavirdine (U 90152) mesylate is a potent, highly specific and orally active non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Delavirdine mesylate selectively inhibits HIV-1 reverse transcriptase (RT) (IC50=0.26 μM) over DNA polymerase α (IC50=440 μM) and polymerase δ (IC50>550 μM). Delavirdine mesylate is an inhibitor of HIV-1 replication and can can be used for the study of AIDs.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Delavirdine mesylate
Fysisk form Solid
CAS 147221-93-0
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H32N6O6S2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym U 90152 mesylateBHAP-U 90152 mesylate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40.3 mg/mL (72.92 mM)
SMIL O=S(NC1=CC=C(NC(C(N2CCN(C3=C(NC(C)C)C=CC=N3)CC2)=O)=C4)C4=C1)(C)=O.O=S(O)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 552.67
Formel vægt 552.67
Procent renhed 97.33%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.