Få mere at vide
Delamanid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Delamanid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25F3N4O6/c1-24(15-31-14-22(32(33)34)29-23(31)38-24)16-35-18-4-2-17(3-5-18)30-12-10-20(11-13-30)36-19-6-8-21(9-7-19)37-25(26,27)28/h2-9,14,20H,10-13,15-16H2,1H3/t24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 534.1726 |
| Procent renhed | >95% |