Få mere at vide
Delamanid, MedChemExpress
Beskrivelse
Delamanid, a newer mycobacterial cell wall synthesis inhibitor, inhibits the synthesisi of mucolic acids.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Delamanid |
| CAS | 681492-22-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H25F3N4O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | OPC-67683 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.55 mM) ∣Ethanol : 2 mg/mL (3.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(F)(F)OC1=CC=C(OC2CCN(C3=CC=C(OC[C@@]4(C)CN5C(O4)=NC([N+]([O-])=O)=C5)C=C3)CC2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 534.48 |
| Vis mere |