Få mere at vide
Delafloxacin meglumine, MedChemExpress
Beskrivelse
Delafloxacin meglumine (ABT492 meglumine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Delafloxacin meglumine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 352458-37-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H29ClF3N5O9 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ABT492 meglumine RX-3341 meglumine WQ-3034 meglumine |
| Opløselighedsinformation | H2O : 50 mg/mL (78.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 6.4 mg/mL (10.06 mM) |
| Vis mere |