Få mere at vide
Delachlor, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Delachlor |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-11(2)9-19-10-17(14(18)8-16)15-12(3)6-5-7-13(15)4/h5-7,11H,8-10H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 283.1339 |