missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ DEL 22379
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18766138
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18766138 10 mg
18725309 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18766138 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5774/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

ERK dimerization inhibitor

DEL 22379 is an ERK dimerization inhibitor (IC50 ∽ 0.5 μM); inhibits ERK dimerization without affecting phosphorylation or kinase activity. Suppresses growth of tumor cells expressing RAS-ERK oncogenes in vitro. Induces apoptosis and prevents tumor progression in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2,3-Dihydro-3-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-2-oxo-1H-indol-5-yl]-1-piperidinepropanamide
CAS 181223-80-3
Mængde 10 mg
Mål ERK Inhibitors
Molekylær formel C26H28N4O3
Formel vægt 444.53
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.