Få mere at vide
Thermo Scientific™ Deionisator patroner
Artikelnummer. 14871651 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
B-Pure™
Bantam™ Deionisator, B-Pure™
Milli-Q Millipore Vandsystemer
Nanopure
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vandrensningssystemer som angivet
Harpiks type:
Aktivt kul
Blandet seng
Blandet seng, Ultrapure , Ilt og organisk fjernelse
Blandet seng, aktivt kul
Ekstruderet kulstof
Iltfjernelse Blandet Seng
Iltfjernende harpiks
Makroretikulær, aktivt kul
Porøs stærk anionbytning
Porøs stærk ionbytning
Stærk anionudveksling
Stærk kationudveksling
Super-C Carbon
To sengs ionbytte
Ultraren, ilt og organisk fjernelse
Ultraren, iltfjernelse
Til brug med (applikation):
Økologisk fjernelse
Anion fjernelse
Forbehandling
Forbehandling Macropure
Ilt og demineralisering
Iltfjernelse
Ion Exchange, Ultrapure
Kation fjernelse
Patron til høj kapacitet; to-sengs ionbytning; fuld størrelse
Ultrapure
Ultrapure og iltfjernelsesharpiks
Ultrapure og organisk fjernelse
Ultraren, ilt og organisk fjernelse
missing translation for 'unitSize'
1 enhed
Hver
Volumen:
1680 korn
1760 korn
18 g
2000 gal.
275 grains/2000 gal.
275 korn/9 g
30 g
3170 korn
365 grains/2000 gal./12 g
455 korn/30 g
5000 gal.
5000 gal. (som CaCO 3 )
550 korn
785 grains/1000 gal.
875 korn
Product Code. 14871651
Brand: Thermo Scientific™ D50273
Only null left
Add to basket
Add to basket
Vælg fra en række af Thermo Scientific™ Deionizer patroner til udvalgte Thermo Scientific™ Barnstead™ vandsystemer, baseret på din applikation.
Vælg fra en række af Thermo Scientific™ Deionizer patroner baseret på dine applikationsbehov. Disse patroner er til brug med Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ , B-Pure™ eller Nanopure™ vandrensningssystemer som angivet.
  • Valg af hel eller halv patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Ultrapure deioniseringspatron, Farvet, blandet seng, med 2 hurtigkoblingsfittings
Harpiks type Blandet seng
Til brug med (applikation) Ultrapure
Til brug med (udstyr) Nanopure
Type Deionizer patron