Få mere at vide
Thermo Scientific™ Deionisator patroner
Artikelnummer. 12740666 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
B-Pure™
Bantam™ Deionisator, B-Pure™
Milli-Q Millipore Vandsystemer
Nanopure
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vandrensningssystemer som angivet
Harpiks type:
Aktivt kul
Blandet seng
Blandet seng, Ultrapure , Ilt og organisk fjernelse
Blandet seng, aktivt kul
Ekstruderet kulstof
Iltfjernelse Blandet Seng
Iltfjernende harpiks
Makroretikulær, aktivt kul
Porøs stærk anionbytning
Porøs stærk ionbytning
Stærk anionudveksling
Stærk kationudveksling
Super-C Carbon
To sengs ionbytte
Ultraren, ilt og organisk fjernelse
Ultraren, iltfjernelse
Volumen:
1680 korn
1760 korn
18 g
2000 gal.
275 grains/2000 gal.
275 korn/9 g
30 g
3170 korn
365 grains/2000 gal./12 g
455 korn/30 g
5000 gal.
5000 gal. (som CaCO 3 )
550 korn
785 grains/1000 gal.
875 korn
Til brug med (applikation):
Økologisk fjernelse
Anion fjernelse
Forbehandling
Forbehandling Macropure
Ilt og demineralisering
Iltfjernelse
Ionbytning, ultrarent
Kation fjernelse
Patron til høj kapacitet; to-sengs ionbytning; fuld størrelse
Ultrapure
Ultrapure og iltfjernelsesharpiks
Ultrapure og organisk fjernelse
Ultraren, ilt og organisk fjernelse
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Harpiks type Volumen Til brug med (applikation) unitSize
12740666 Bantam™ Deionisator, B-Pure™ Stærk anionudveksling 1680 korn Anion fjernelse Hver
14871651 Nanopure Blandet seng - Ultrapure Hver
15342178 B-Pure™ Aktivt kul 5000 gal. (som CaCO 3 ) Økologisk fjernelse 1 enhed
15352178 B-Pure™ Blandet seng - Ultrapure 1 enhed
15362178 B-Pure™ Iltfjernende harpiks - Iltfjernelse 1 enhed
12331683 B-Pure™ Ultraren, iltfjernelse - Ultraren, ilt og organisk fjernelse Hver
15372178 B-Pure™ Blandet seng, Ultrapure , Ilt og organisk fjernelse - Ultrapure og iltfjernelsesharpiks 1 enhed
11789428 Milli-Q Millipore Vandsystemer Super-C Carbon - Økologisk fjernelse Hver
11799428 Milli-Q Millipore Vandsystemer Blandet seng - Ionbytning, ultrarent Hver
10071893 Bantam™ Deionisator, B-Pure™ Blandet seng 875 korn - Hver
10589690 B-Pure™ Porøs stærk ionbytning 30 g Iltfjernelse Hver
10041953 Bantam™ Deionisator, B-Pure™ Aktivt kul 5000 gal. Økologisk fjernelse Hver
12311278 Bantam™ Deionisator, B-Pure™ Stærk kationudveksling 3170 korn Kation fjernelse Hver
11746189 Bantam™ Deionisator, B-Pure™ Blandet seng, aktivt kul 785 grains/1000 gal. Ultrapure og organisk fjernelse Hver
10451820 B-Pure™ Makroretikulær, aktivt kul 5000 gal. Forbehandling Hver
10297093 B-Pure™ Makroretikulær, aktivt kul 2000 gal. Forbehandling Macropure Hver
10074067 B-Pure™ Blandet seng 550 korn Ultrapure Hver
15312168 B-Pure™ Porøs stærk anionbytning 18 g Iltfjernelse 1 enhed
15322168 B-Pure™ Aktivt kul 5000 gal. Økologisk fjernelse 1 enhed
15297643 B-Pure™ Iltfjernelse Blandet Seng 275 korn/9 g Ilt og demineralisering Hver
10125767 B-Pure™ Blandet seng, aktivt kul 275 grains/2000 gal. Ultrapure og organisk fjernelse Hver
11706289 B-Pure™ Ekstruderet kulstof 5000 gal. Økologisk fjernelse Hver
12730746 B-Pure™ Ultraren, iltfjernelse 455 korn/30 g Ultrapure og organisk fjernelse Hver
10081893 B-Pure™ Ultraren, ilt og organisk fjernelse 365 grains/2000 gal./12 g Ultraren, ilt og organisk fjernelse Hver
10501673 Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vandrensningssystemer som angivet To sengs ionbytte 1760 korn Patron til høj kapacitet; to-sengs ionbytning; fuld størrelse Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 12740666 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D0760
Vælg fra en række af Thermo Scientific™ Deionizer patroner til udvalgte Thermo Scientific™ Barnstead™ vandsystemer, baseret på din applikation.
Vælg fra en række af Thermo Scientific™ Deionizer patroner baseret på dine applikationsbehov. Disse patroner er til brug med Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ , B-Pure™ eller Nanopure™ vandrensningssystemer som angivet.
  • Valg af hel eller halv patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Patron til fjernelse af anion; stærk anionbytning; fuld størrelse
Volumen 1680 korn
Harpiks type Stærk anionudveksling
Til brug med (applikation) Anion fjernelse
Til brug med (udstyr) Bantam™ Deionisator, B-Pure™
Type Deionizer patron