Få mere at vide
- Home
- Products
- Vandrensning
- Vandrensningsfiltre og patroner
- Thermo Scientific™ Deionisator patroner
Thermo Scientific™ Deionisator patroner
Artikelnummer. 10501673 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
B-Pure™
Bantam™ Deionisator, B-Pure™
Milli-Q Millipore Vandsystemer
Nanopure
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vandrensningssystemer som angivet
Harpiks type:
Aktivt kul
Blandet seng
Blandet seng, Ultrapure , Ilt og organisk fjernelse
Blandet seng, aktivt kul
Ekstruderet kulstof
Iltfjernelse Blandet Seng
Iltfjernende harpiks
Makroretikulær, aktivt kul
Porøs stærk anionbytning
Porøs stærk ionbytning
Stærk anionudveksling
Stærk kationudveksling
Super-C Carbon
To sengs ionbytte
Ultraren, ilt og organisk fjernelse
Ultraren, iltfjernelse
Volumen:
1680 korn
1760 korn
18 g
2000 gal.
275 grains/2000 gal.
275 korn/9 g
30 g
3170 korn
365 grains/2000 gal./12 g
455 korn/30 g
5000 gal.
5000 gal. (som CaCO 3 )
550 korn
785 grains/1000 gal.
875 korn
Til brug med (applikation):
Økologisk fjernelse
Anion fjernelse
Forbehandling
Forbehandling Macropure
Ilt og demineralisering
Iltfjernelse
Ionbytning, ultrarent
Kation fjernelse
Patron til høj kapacitet; to-sengs ionbytning; fuld størrelse
Ultrapure
Ultrapure og iltfjernelsesharpiks
Ultrapure og organisk fjernelse
Ultraren, ilt og organisk fjernelse
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Til brug med (udstyr) | Harpiks type | Volumen | Til brug med (applikation) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10501673 | Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vandrensningssystemer som angivet | To sengs ionbytte | 1760 korn | Patron til høj kapacitet; to-sengs ionbytning; fuld størrelse | Hver |
| 12740666 | Bantam™ Deionisator, B-Pure™ | Stærk anionudveksling | 1680 korn | Anion fjernelse | Hver |
| 14871651 | Nanopure | Blandet seng | - | Ultrapure | Hver |
| 15342178 | B-Pure™ | Aktivt kul | 5000 gal. (som CaCO 3 ) | Økologisk fjernelse | 1 enhed |
| 15352178 | B-Pure™ | Blandet seng | - | Ultrapure | 1 enhed |
| 15362178 | B-Pure™ | Iltfjernende harpiks | - | Iltfjernelse | 1 enhed |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultraren, iltfjernelse | - | Ultraren, ilt og organisk fjernelse | Hver |
| 15372178 | B-Pure™ | Blandet seng, Ultrapure , Ilt og organisk fjernelse | - | Ultrapure og iltfjernelsesharpiks | 1 enhed |
| 11789428 | Milli-Q Millipore Vandsystemer | Super-C Carbon | - | Økologisk fjernelse | Hver |
| 11799428 | Milli-Q Millipore Vandsystemer | Blandet seng | - | Ionbytning, ultrarent | Hver |
| 10071893 | Bantam™ Deionisator, B-Pure™ | Blandet seng | 875 korn | - | Hver |
| 10589690 | B-Pure™ | Porøs stærk ionbytning | 30 g | Iltfjernelse | Hver |
| 10041953 | Bantam™ Deionisator, B-Pure™ | Aktivt kul | 5000 gal. | Økologisk fjernelse | Hver |
| 12311278 | Bantam™ Deionisator, B-Pure™ | Stærk kationudveksling | 3170 korn | Kation fjernelse | Hver |
| 11746189 | Bantam™ Deionisator, B-Pure™ | Blandet seng, aktivt kul | 785 grains/1000 gal. | Ultrapure og organisk fjernelse | Hver |
| 10451820 | B-Pure™ | Makroretikulær, aktivt kul | 5000 gal. | Forbehandling | Hver |
| 10297093 | B-Pure™ | Makroretikulær, aktivt kul | 2000 gal. | Forbehandling Macropure | Hver |
| 10074067 | B-Pure™ | Blandet seng | 550 korn | Ultrapure | Hver |
| 15312168 | B-Pure™ | Porøs stærk anionbytning | 18 g | Iltfjernelse | 1 enhed |
| 15322168 | B-Pure™ | Aktivt kul | 5000 gal. | Økologisk fjernelse | 1 enhed |
| 15297643 | B-Pure™ | Iltfjernelse Blandet Seng | 275 korn/9 g | Ilt og demineralisering | Hver |
| 10125767 | B-Pure™ | Blandet seng, aktivt kul | 275 grains/2000 gal. | Ultrapure og organisk fjernelse | Hver |
| 11706289 | B-Pure™ | Ekstruderet kulstof | 5000 gal. | Økologisk fjernelse | Hver |
| 12730746 | B-Pure™ | Ultraren, iltfjernelse | 455 korn/30 g | Ultrapure og organisk fjernelse | Hver |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultraren, ilt og organisk fjernelse | 365 grains/2000 gal./12 g | Ultraren, ilt og organisk fjernelse | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Vælg fra en række af Thermo Scientific™ Deionizer patroner baseret på dine applikationsbehov. Disse patroner er til brug med Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ , B-Pure™ eller Nanopure™ vandrensningssystemer som angivet.
- Valg af hel eller halv patroner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Harvey DI+ udskiftningspatron |
| Volumen | 1760 korn |
| Harpiks type | To sengs ionbytte |
| Til brug med (applikation) | Patron til høj kapacitet; to-sengs ionbytning; fuld størrelse |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vandrensningssystemer som angivet |
| Type | Deionizer patron |