Få mere at vide
Fisherbrand™ Deioniseringspatroner
Artikelnummer. p-8000335 Shop alle Fisherbrand produkter
Farveindikator:
Blå patron bliver okkerbrun
Grøn patron bliver lilla
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11954159
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rens vand med engangspatroner. Fisherbrand™ Deioniseringspatroner skifter farve, når mætning registreres.
  • Registrerer mætningen ved farveændring
  • Direkte tilslutning til vandnettet
  • Et bredt udvalg af patroner til at opfylde alle behov med reducerede omkostninger
  • Ingen elektrisk forbindelse
  • En gennemsigtig bygning til at overvåge mætning af harpiksen uden hjælpemåling
  • Engangspatronerne indeholder kun nye harpikser. Ydelsesniveauet er konstant og garanteret
  • Ved mætning af harpikspatronerne kasseres simpelthen
  • De små dimensioner giver nem montering
  • Anvendelser: opvask, påfyldning af kølekredsløb, forberedelse af batteri, batteri og køler frostvæske, fotofremkaldelse
Tekniske data
Farveindikator Blå patron bliver okkerbrun
Volumen Afhænger af kvaliteten af indløbsvandet
Flowhastighed 20 L/hr.
Harpiks type Ionbytter
Filterstørrelse 500 mm
Til brug med (applikation) Til vandrensning, følsomme applikationer
Til brug med (udstyr) Til R3-serien
Tryk 3 bar
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 35 °C
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C til 35 °C
Type Patron