Få mere at vide
Fisherbrand™ Deioniseringspatroner
Artikelnummer. 11944159 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farveindikator:
Blå patron bliver okkerbrun
Grøn patron bliver lilla
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farveindikator Pakningsstørrelse
11944159 Grøn patron bliver lilla Hver
11954159 Blå patron bliver okkerbrun Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944159
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rens vand med engangspatroner. Fisherbrand™ Deioniseringspatroner skifter farve, når mætning registreres.
  • Registrerer mætningen ved farveændring
  • Direkte tilslutning til vandnettet
  • Et bredt udvalg af patroner til at opfylde alle behov med reducerede omkostninger
  • Ingen elektrisk forbindelse
  • En gennemsigtig bygning til at overvåge mætning af harpiksen uden hjælpemåling
  • Engangspatronerne indeholder kun nye harpikser. Ydelsesniveauet er konstant og garanteret
  • Ved mætning af harpikspatronerne kasseres simpelthen
  • De små dimensioner giver nem montering
  • Anvendelser: opvask, påfyldning af kølekredsløb, forberedelse af batteri, batteri og køler frostvæske, fotofremkaldelse
Tekniske data
Farveindikator Grøn patron bliver lilla
Volumen Afhænger af kvaliteten af indløbsvandet
Flowhastighed 20 L/hr.
Harpiks type Ionbytter
Filterstørrelse 500 mm
Til brug med (applikation) Til vandrensning, opvask, påfyldning af kølekredsløb, opbevaring, forberedelse af batteri og køler frostvæske
Til brug med (udstyr) Til U3-seriens vægbeslag og bænkstativ
Tryk 3 bar
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 35 °C
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C til 35 °C
Type Patron