missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydroxy Ractopamine, TRC

Artikelnummer. 30351776
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351776 50 mg
30353345 25 mg
30368150 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23060050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246816-72-7
Molekylær formel C18H23NO2
Molekylvægt (g/mol) 285.38
Synonym Dehydroxy Optaflexx, Dehydroxy Paylean, Dehydroxy Topmax 9, 4-[3-[[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol
SMIL CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dehydroxy Ractopamine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23NO2/c1-14(2-3-15-4-8-17(20)9-5-15)19-13-12-16-6-10-18(21)11-7-16/h4-11,14,19-21H,2-3,12-13H2,1H3
Formel vægt 285.1729
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.