missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dehydroxy Ractopamine-d6 (Major) Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydroxy Ractopamine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1346599-88-9 |
| Molekylær formel | C18H18D6ClNO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[3-[[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol-d6 Hydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO2.ClH/c1-14(2-3-15-4-8-17(20)9-5-15)19-13-12-16-6-10-18(21)11-7-16;/h4-11,14,19-21H,2-3,12-13H2,1H3;1H/i1D3,2D2,14D; |
| SMIL | OC1=CC=C(CCNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])CC2=CC=C(O)C=C2)C=C1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.88 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?