missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydroxy Mirabegron Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30135177
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135177 500 mg
30133014 250 mg
30004848 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135177 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD230170500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1581284-79-8
Molekylær formel C21H24N4OS . (HCl)
Molekylvægt (g/mol) 417
Synonym 2-Amino-N-[4-[2-[(2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]-4-Thiazoleacetamide Hydrochloride Salt;
SMIL Cl.Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCNCCc3ccccc3)cc2)cs1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dehydroxy Mirabegron Hydrochloride Salt
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24N4OS.ClH/c22-21-25-19(15-27-21)14-20(26)24-18-8-6-17(7-9-18)11-13-23-12-10-16-4-2-1-3-5-16;/h1-9,15,23H,10-14H2,(H2,22,25)(H,24,26);1H
Formel vægt 416.1438
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.