Få mere at vide
Dehydronitrosonisoldipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydronitrosonisoldipine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O5/c1-10(2)13(5)27-20(25)17-12(4)21-11(3)16(19(23)24)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22-26/h6-10,13H,1-5H3,(H,23,24)/p-1 |
| Formel vægt | 370.1529 |