missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydronitrosonisoldipine, TRC

Artikelnummer. 30362856
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362856 50 mg
30365851 100 mg
30361703 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23031050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 87375-91-5
Molekylær formel C20H22N2O5
Molekylvægt (g/mol) 370.4
Synonym 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-(2-Methylpropyl) Ester, 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 2-Methylpropyl Ester, 5-Methyl 3-(2-Methylprop-3-yl) 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nisoldipine Impurity D
SMIL COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC(C)C)c1c2ccccc2N=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dehydronitrosonisoldipine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O5/c1-10(2)13(5)27-20(25)17-12(4)21-11(3)16(19(23)24)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22-26/h6-10,13H,1-5H3,(H,23,24)/p-1
Formel vægt 370.1529
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.