missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydronitroso Nifedipine, TRC

Artikelnummer. 30365382
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365382 25 mg
30355039 100 mg
30362660 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22989025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 50428-14-3
Molekylær formel C17 H16 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 328.32
Synonym Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nifedipine Imp. B (EP), Nitrosophenylpyridine Analogue of Nifedipine
IUPAC navn dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2N=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimethyl-2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrosophenyl) Pyridine-3,5-Dicarboxylate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3
Formel vægt 328.1059
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.