Få mere at vide
Dehydronitrendipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 358.1165 |