Få mere at vide
(+)-Dehydroisoandrosteron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10103400 2.5 g Glasflaske 2.5g
10488310 10 g Glasflaske 10g
10399323 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10103400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154980025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
(+)-Dehydroisoandrosteron, CAS # 53-43-0, også kendt som androstenolon, er en endogen steroidhormon-precursor. Det er et mellemprodukt i omdannelsen af kolesterol til androgener og østrogener.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • (+)-Dehydroisoandrosteron er et endogent steroidhormonprækursor, der fungerer som et mellemprodukt i omdannelsen af kolesterol til androgener og østrogener
Applikationer
  • Det er et endogent og naturligt forekommende steroidhormon, der hovedsageligt produceres af binyrerne, men også af testiklerne og æggestokkene
  • Det er blevet beskrevet, at (+)-dehydroisoandrosteron kunne have en rolle i immun- og stressresponset
  • (+)-Dehydroisoandrosteron kan omdannes til testosteron, androstenedion, østradiol og østron
  • (+)-Dehydroisoandrosteron er afledt af kolesterol gennem virkningen af to cytochrom P450 enzymer
  • Det kan inducere både direkte og indirekte in vivo biologiske effekter ved at modulere GABA-α receptor- og N-methyl-D-asparaginsyre (NMDA) receptorkomplekser.
  • Det kan også øge bugspytkirtlenβ celleinsulinsekretion og anti-glukokortikoid aktivitet
  • Det er nyttigt at opdage overskydende binyreaktivitet, da det næsten udelukkende produceres af binyrerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-43-0
Molekylær formel C19H28O2
Molekylvægt (g/mol) 288.42
MDL nummer MFCD00003613
InChI nøgle FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Synonym dehydroepiandrosterone, dhea, prasterone, dehydroisoandrosterone, androstenolone, trans-dehydroandrosterone, 3beta-hydroxyandrost-5-en-17-one, diandron, diandrone, psicosterone
PubChem CID 5881
ChEBI CHEBI:28689
IUPAC navn (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2=O)CC=C4C3(CCC(C4)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dehydroisoandrosterone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 146,0 °C til 151,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 g
Beilstein 08, IV, 994
Merck Index 15, 2875
Specifik rotation +12.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i benzen, alkohol og diethylether, sparsomt opløselig i kloroform og benzin. ether
Formel vægt 288.42
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver