Få mere at vide
Invitrogen™ Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 17895207
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17895207 10 x 96 tests -
15880322 96 prøver Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17895207 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIADHEAX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37550.00 DKK
    36799.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 751.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ELISA
Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) ELISA kvantificerer DHEA-Se i serum, plasma, urin, spyt, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) konkurrencedygtigt ELISA forsknings-brug-kun kit bruger et specifikt genereret antistof til at måle Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) i serum-, plasma-, urin- og spytprøver og i fækale ekstrakter. Sættet vil også kvantitativt måle DHEA-S til stede i vævskulturmedieprøver. En DHEA-S-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange fåreantistoffer. Et DHEA-S-peroxidasekonjugat tilsættes til standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til DHEA-S til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne DHEA-S-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) er det vigtigste C19-steroid, som udskilles af binyrebarken og en forløber i testosteron- og østrogenbiosyntese. DHEA-S er identisk på tværs af alle arter, og derfor bør dette sæt måle DHEA-S fra alle kilder. Det produceres ved tilsætning af en sulfatgruppe til dehydroepiandrosteron (DHEA), katalyseret af sulfotransferaseenzymerne SULT1A1 og SULT1E1, som også producerer østronsulfat fra estron. DHEA-sulfat kan også tilbagekonverteres til DHEA gennem virkningen af steroidsulfatase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 96 til 60.000 pg/ml
Assay følsomhed 90.9 pg/mL
Oversigt Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Absorbans ved 450 nm
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Spyt, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 10 x 96 analyser
Målarter Kemi
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias Dehydroepiandrosteronsulfat Dehydroepiandrosteronsulfat;
Interassay CV 8.4%
Intraassay CV 7%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, Assay Diluent koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Protein aliaser Dehydroepiandrosteronsulfat; DHEA-sulfat; DHEAS
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Plasma 1μ L, spyt 25μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 25μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål DHEA-S
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 2 timer og 30 minutter