Få mere at vide
Invitrogen™ Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 15880322
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15880322 96 prøver Pakke med 96
17895207 10 x 96 tests -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15880322 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIADHEA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ELISA
Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) ELISA kvantificerer DHEA-Se i serum, plasma, urin, spyt, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) konkurrencedygtigt ELISA forsknings-brug-kun kit bruger et specifikt genereret antistof til at måle Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) i serum-, plasma-, urin- og spytprøver og i fækale ekstrakter. Sættet vil også kvantitativt måle DHEA-S til stede i vævskulturmedieprøver. En DHEA-S-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange fåreantistoffer. Et DHEA-S-peroxidasekonjugat tilsættes til standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til DHEA-S til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne DHEA-S-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) is the major C19 steroid secreted by the adrenal cortex and a precursor in testosterone and estrogen biosynthesis. DHEA-S is identical across all species and so this kit should measure DHEA-S from all sources. It is produced by the addition of a sulfate group to dehydroepiandrosterone (DHEA), catalyzed by the sulfotransferase enzymes, SULT1A1 and SULT1E1, which also produce estrone sulfate from estrone. DHEA sulfate can also be back-converted to DHEA through the action of steroid sulfatase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 96 til 60.000 pg/ml
Assay følsomhed 90.9 pg/mL
Indhold og opbevaring Pre-coated plate(s), standard, detector antibody, HRP conjugate, assay buffer, wash buffer, chromogen, stop solution, plate covers, and lot-specific technical data sheet.
Store at –20°C.
Oversigt Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Absorbans ved 450 nm
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Steroid hormon
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Spyt, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gene Alias Dehydroepiandrosterone SulfateDehydroepiandrosterone Sulfate;
Interassay CV 8.4%
Intraassay CV 7%
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Protein aliaser Dehydroepiandrosterone sulfate; DHEA sulfate; DHEAS
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Plasma 1μ L, spyt 25μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 25μ L
Forsendelsestilstand Wet or Dry Ice
Opbevaringskrav -20 °C
Mål DHEA-S
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 2 timer 30 min