Få mere at vide
Dehydrodivanillin (~90%, contains up to 10% unknown inorganics), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydrodivanillin |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O6/c1-21-13-5-9(7-17)3-11(15(13)19)12-4-10(8-18)6-14(22-2)16(12)20/h3-8,19-20H,1-2H3 |
| Formel vægt | 302.08 |