Få mere at vide
Dehydrodeoxy Donepezil (Donepezil Impurity), TRC
Artikelnummer. 30136878
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136878 25 mg
30134463 50 mg
17913695 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22953525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120013-45-8
Molekylær formel C24 H29 N O2
Molekylvægt (g/mol) 363.49
Synonym 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
IUPAC navn 1-benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
SMIL COc1cc2CC(=Cc2cc1OC)CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,13,15-16,18H,8-12,14,17H2,1-2H3
Formel vægt 363.2198
Procent renhed >95%