Få mere at vide
Dehydrocostus Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydrocostus lactone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 230.1307 |