Få mere at vide
Dehydrocorydaline nitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydrocorydaline nitrate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24NO4.NO3/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23;2-1(3)4/h6-7,10-12H,8-9H2,1-5H3;/q+1;-1 |
| Formel vægt | 428.1584 |