missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydrocorydaline, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099623
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16489058

Brand: Medchem Express HYN0674

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Dehydrocorydaline (13-Methylpalmatine) is an alkaloid that regulates protein expression of Bax, Bcl-2; activates caspase-7, caspase-8, and inactivates PARP. Dehydrocorydaline elevates p38 MAPK activation. Anti-inflammatory and anti-cancer activities. Dehydrocorydaline shows strong anti-malarial effects (IC50=38 nM), and low cytotoxicity (cell viability > 90%) using P. falciparum 3D7 strain.

Dehydrocorydaline (13-Methylpalmatine) is an alkaloid that regulates protein expression of Bax, Bcl-2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dehydrocorydaline
Fysisk form Solid
CAS 30045-16-0
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H24NO4+
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym 13-Methylpalmatine
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (136.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CC1=C(C=CC(OC)=C2OC)C2=C[N+]3=C1C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC3
Molekylvægt (g/mol) 366.43
Formel vægt 366.43
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.