Få mere at vide
Dehydrocorydaline, MedChemExpress
Beskrivelse
Dehydrocorydaline (13-Methylpalmatine) is an alkaloid that regulates protein expression of Bax, Bcl-2
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydrocorydaline |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 30045-16-0 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H24NO4+ |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | 13-Methylpalmatine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (136.45 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vis mere |