Få mere at vide
Dehydrocorydaline chloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Dehydrocorydaline chloride (13-Methylpalmatine chloride) is an alkaloid that regulates protein expression of Bax, Bcl-2
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydrocorydaline chloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 10605-03-5 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H24ClNO4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | 13-Methylpalmatine chloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (62.21 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |