missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydrocholic Acid, TRC

Artikelnummer. 30362114
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362114 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22934025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dehydrocholic Acid
CAS 81-23-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C24 H34 O5
Mængde 25 g
Synonym Dehydrocholic Acid, Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trioxo-, (5β)-, 5β-Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trioxo- (8CI), 3,7,12-Tri-keto-5β-Cholan-24-oic acid, 3,7,12-Triketo-5β-cholanic acid, 3,7,12-Triketo-5β-cholanoic acid, 3,7,12-Triketocholanic acid, 3,7,12-Trioxo-5β-cholan-24-oic acid, 3,7,12-Trioxo-5β-cholanic acid, 3,7,12-Trioxocholanic acid, Acolen, Bilidren, Bilostat, Cholagon, Cholan DH, Cholepatin, Cholic acid, dehydro-, Cholimed, Chologon, DHC, Decholin, Dehychol, Dehycon, Dehydrocholic acid, Dehystolin, Deidrocolico Vita, Didocol, Didrocolo, Dilabil, Drenobyl, Erebile, Felacrinos, Hydrochol, Hykolex, Ketocholanic acid, NSC 8796, Novocolin, Oxycholin, Procholon, Sanocholen, Triketocholanic acid
InChI formel InChI=1S/C24H34O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-18,22H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,22+,23+,24-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC(=O)[C@]12C)[C@@]4(C)CCC(=O)C[C@H]4CC3=O
IUPAC navn (4R)-4-[(5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,7,12-trioxo-1,2,4,5,6,8,9,11,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 402.52
Formel vægt 402.2406
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.