Få mere at vide
Dehydrocholic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442339
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
16442339 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16442339 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB13931g
MedChemExpress Dehydrocholic acid is a synthetic bile acid, manufactured by the oxidation of cholic acid.
Dehydrocholic acid is a synthetic bile acid, manufactured by the oxidation of cholic acid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydrocholic acid
CAS 81-23-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H34O5
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (62.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]([C@]12C)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C(C[C@]4([H])CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 402.52
Formel vægt 402.52
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder