Få mere at vide
Dehydrocholate sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481088
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16481088 5 g
1 options
Artikelnummer. 16481088 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0998
MedChemExpress Dehydrocholic sodium is a hydrocholeretic, increasing bile output to clear increased bile acid load.
Dehydrocholic sodium is a hydrocholeretic, increasing bile output to clear increased bile acid load.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydrocholate sodium
Fysisk form Solid
CAS 145-41-5
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H33NaO5
Synonym Sodium dehydrocholate
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (117.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (49.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL C[C@H](CCC(O[Na])=O)[C@H]([C@]12C)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C(C[C@]4([H])CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 424.51
Formel vægt 424.51
Procent renhed 98.0%