Få mere at vide
Dehydrocarteolol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(2RS)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]quinolin-2(1H)-one Hydrochloride |
| CAS | 53371-79-2 |
| Molekylær formel | C16 H22 N2 O3 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-, hydrochloride (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-, monohydrochloride (9CI), Dehydrocarteolol Hydrochloride, 5-[(2RS)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]quinolin-2(1H)-one Hydrochloride, 5-(3-tert-Butyl-amino-2-hydroxy)-propoxycarbostyril hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-8,11,17,19H,9-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| IUPAC navn | 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1H-quinolin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.82 |
| Formel vægt | 326.1397 |