Få mere at vide
Dehydroascorbic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440697
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16440697 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16440697 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY110281
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydroascorbic acid
CAS 490-83-5
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6O6
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (287.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (28.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]([C@](O1)([H])C(C(C1=O)=O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 174.11
Formel vægt 174.11
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation