Få mere at vide
Dehydroeddikesyre natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dehydroacetate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,11H,1-2H3;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 190.024 |