Få mere at vide
Dehydroacetic Acid Sodium Salt, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15889780
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15889780 250 g
15879780 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15889780 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8140850250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4418-26-2
Tekniske data
Smeltepunkt 280°C to 285°C
MDL nummer MFCD00040583
Mængde 250 g
Synonym Dehydroacetic acid sodium salt, 3-(1-Hydroxyethylidene)-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione sodium salt, Dehydroacetic acid sodium salt
Molekylvægt (g/mol) 190.13