Få mere at vide
Dehydroeddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11473418
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473418 250 g 250g
11463418 50 g 50g
11453418 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17827.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 520-45-6 | C8H8O4 | 168,148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 520-45-6
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD00066709
InChI nøgle PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
PubChem CID 122903
IUPAC navn 3-acetyl-6-methylpyran-2,4-dion
SMIL CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydroacetic acid
Smeltepunkt 109 °C til 113 °C
Kogepunkt 269 °C til 270 °C
Flammepunkt 157 °C (314 °F)
Mængde 250 g
Beilstein 6129
Merck Index 14,2865
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dehydroacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dehydroacetic acid