Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dehydroacetic acid |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 109,0 °C til 112,0 °C |
| Farve | Creme eller gul |
| Kogepunkt | 270,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 17, 559 |
| Show More |
Safety and Handling
- Dehydroacetic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /