Få mere at vide
Dehydroacetic acid, 98%
Artikelnummer. 10763641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10763641 5 g Glasflaske 5g
10763831 100 g Plastflaske 100g
10627452 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10763641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111940050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 520-45-6 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 520-45-6
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00066709
InChI nøgle PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
PubChem CID 122903
IUPAC navn 3-acetyl-6-methylpyran-2,4-dion
SMIL CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydroacetic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 109,0 °C til 112,0 °C
Farve Creme eller gul
Kogepunkt 270.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 17, 559
Merck Index 15, 2869
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.1% (25 c). Other solubilities: 22g/100g acetone- 18g/100g benzene (25 c),5g/100g methanol- 3g/100g ccl4 (25 c),3g/100g ethanol- 0.7g/100g n-heptane (25 c),1.7g/100g propylene glycol- 5g/100g ether (25 c)
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dehydroacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /