Få mere at vide
Dehydroeddikesyre 1000 μg/ml i Ethylacetat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321724
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321724 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321724 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12114000EA1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydroacetic Acid
CAS 520-45-6
Analyt- eller komponentnavne Dehydroacetic Acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H8 O4
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
SMIL CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C
IUPAC navn 3-acetyl-6-methylpyran-2,4-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethylacetat
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 168,0423 g/mol