Få mere at vide
(+)-Dehydroabietylamin hydrochlorid
Artikelnummer. 15465389
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465389 10 mg 10mg
15475389 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63123.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
CAS: 16496-99-4 | C20H32ClN | 321,93 g/mol
Opløsningsmiddel for carboxylsyrer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16496-99-4
Molekylær formel C20H32ClN
Molekylvægt (g/mol) 321.93
MDL nummer MFCD06795849
InChI nøgle CVPQLGCAWUAYPF-UHFFFAOYNA-N
Synonym leelamine hydrochloride, dehydroabiethylamine hydrochloride, +-dehydroabietylamine, lylamine hydrochloride, nsc 2955 hydrochloride, +-dehydroabietylamine hydrochloride, +-dehydroabiethylamine hydrochloride, abieta-8,11,13-trien-18-amine-hydrogen chloride 1/1, 13-isopropyl-podocarpa-8,11,13-trien-15-amine hydrochloride, 1r,4as,10ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthren-1-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 16759156
IUPAC navn [(1R,4aS,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthren-1-yl]methanamin;hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)C1=CC2=C(C=C1)C1(C)CCCC(C)(CN)C1CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dehydroabietylamine hydrochloride
Emballage Plastflaske
Mængde 10 mg
Beilstein 3084620
Formel vægt 321.9
Fysisk form Fast stof