missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydroabietinol, TRC

Artikelnummer. 30359992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359992 1 g
30349960 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2290951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3772-55-2
Molekylær formel C20 H34 O
Molekylvægt (g/mol) 290.48
Synonym (1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol, 13-Isopropylpodocarpa-8,11,13-trien-15-ol, Dehydroabeityl Alcohol, Dehydroabietol, Dehydroabietyl alcohol, Pomiferin A, ar-Abietatrienol, [1R-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol
IUPAC navn (1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,7,9,10,10a-decahydrophenanthren-1-yl)methanol
SMIL CC(C)C1CCC2C(=C1)CCC3C(C)(CO)CCCC23C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dehydroabietinol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H34O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h12,14-15,17-18,21H,5-11,13H2,1-4H3
Formel vægt 290.261
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.