missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dehydroabietic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydroabietic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h6,8,12-13,17H,5,7,9-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t17-,19-,20-/m1/s1 |
| Formel vægt | 300.2089 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?