Få mere at vide
Dehydro Warfarin, TRC
Artikelnummer. 30367881
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367881 25 mg
30365656 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23058525MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67588-18-5
Molekylær formel C19H14O4
Molekylvægt (g/mol) 306.31
Synonym Dehydrowarfarin, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenyl-1-buten-1-yl)-2H-1-benzopyran-2-one, NSC 289346
SMIL CC(=O)\C=C(\C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)/c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydro Warfarin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H14O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-11,21H,1H3/b15-11+
Formel vægt 306.0892