Få mere at vide
Dehydro Venlafaxine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Venlafaxine |
| CAS | 93413-57-1 |
| Molekylær formel | C17 H25 N O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Benzeneethanamine, β-1-cyclohexen-1-yl-4-methoxy-N,N-dimethyl-, Benzeneethanamine, β-1-cyclohexen-1-yl-4-methoxy-N,N-dimethyl-, (±)-, β-1-Cyclohexen-1-yl-4-methoxy-N,N-dimethylbenzeneethanamine, (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, Dehydrovenlafaxine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO/c1-18(2)13-17(14-7-5-4-6-8-14)15-9-11-16(19-3)12-10-15/h7,9-12,17H,4-6,8,13H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2=CCCCC2 |
| IUPAC navn | 2-(cyclohexen-1-yl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.39 |
| Formel vægt | 259.1936 |