Få mere at vide
Dehydro Simvastatin, TRC
Artikelnummer. 30136965
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136965 5 mg
30133361 50 mg
18061050 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2305455MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210980-68-0
Molekylær formel C25 H36 O4
Molekylvægt (g/mol) 400.55
Synonym (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Simvastatin Imp. C (EP), Anhydrosimvastatin
IUPAC navn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoat
SMIL CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anhydro Simvastatin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H36O4/c1-6-25(4,5)24(27)29-21-15-16(2)14-18-11-10-17(3)20(23(18)21)13-12-19-8-7-9-22(26)28-19/h7,9-11,14,16-17,19-21,23H,6,8,12-13,15H2,1-5H3/t16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
Formel vægt 400.2614
Procent renhed >95%