Få mere at vide
Dehydro Olmesartan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | dehydro Olmesartan |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24N6O2/c1-4-7-20-25-21(15(2)3)22(24(31)32)30(20)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)23-26-28-29-27-23/h5-6,8-13H,2,4,7,14H2,1,3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29) |
| Formel vægt | 428.1961 |
| Procent renhed | >95% |