Få mere at vide
Dehydro Norketamine, TRC
Artikelnummer. 30011506
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011506 1 mg
30008115 5 mg
30010023 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2299501MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57683-62-2
Molekylær formel C12 H12 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 221.68
Synonym 6-Amino-6-(2-chlorophenyl)-2-cyclohexen-1-one, 5,6-Dehydronorketamine, Dehydronorketamine
IUPAC navn 6-amino-6-(2-chlorophenyl)cyclohex-2-en-1-one
SMIL NC1(CCC=CC1=O)c2ccccc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydronorketamine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12ClNO/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15/h1-3,5-7H,4,8,14H2
Formel vægt 221.0607