Få mere at vide
Dehydro Nisoldipin, TRC
Artikelnummer. 30358687
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358687 100 mg
30356913 50 mg
30354884 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358687 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD229900100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103026-83-1
Molekylær formel C20 H22 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 386.4
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-(2-methylpropyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, methyl 2-methylpropyl ester (9CI), 3-Isobutyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Dehydro Nisoldipine
IUPAC navn 5-O-methyl 3-O-(2-methylpropyl) 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridin-3,5-dicarboxylat
SMIL COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC(C)C)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydro Nisoldipine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11H,10H2,1-5H3
Formel vægt 386.1478